Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MARCKS-related Protein
Código de producto. 16002640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002640 100 μg 100 microgramos
16012640 10 μg 10 microgramos
16052640 50 μg 50 microgramos
16032640 200 μg 200 microgramos
16042640 500 μg 500 microgramos
16022640 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002640
Marca: enQuireBio™ QP6346ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MARCKS-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_075385.1
ID de gen (Entrez) 65108
Nombre MARCKS-related Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MARCKSL1
Longitud de la proteína Full Length of BC066915
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGSQSSKAPR GDVTAEEAAG ASPAKANGQE NGHVKSNGDL SPKGEGESPP VNGTDEAAGA TGDAIEPAPT SQGAEAKGEV PPKETPKKKK KFSFKKPFKL SGLSFKRNRK EGGGDSSASS PTEEEQEQGE IGACSDEGTA QEGKAAATPE SQEPQAKGAE ASAASEEEAG PQATEPSTPS GPESGPTPAS AEQNE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.