Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP1LC3B Protein
Código de producto. 15921069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15921069 5 μg 5 microgramos
15911069 20 μg 20 microgramos
15901069 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15921069
Marca: enQuireBio™ QP126365ug
A cDNA sequence encoding the MAP1LC3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre MAP1LC3B Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPSEKTFKQR RTFEQRVEDV RLIREQHPTK IPVIIERYKG EKQLPVLDKT KFLVPDHVNM SELIKIIRRR LQLNANQAFF LLVNGHSMVS VSTPISEVYE SEKDEDGFLY MVYASQETFG
Tampón The MAP1LC3B protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0)1mM DTT, 100mM NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.