Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Código de producto. 16022850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022850 1 mg 1 miligramo
16012850 10 μg 10 microgramos
16052850 50 μg 50 microgramos
16002850 100 μg 100 microgramos
16032850 200 μg 200 microgramos
16042850 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16022850
Marca: enQuireBio™ QP6375ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001276085.1
ID de gen (Entrez) 4351
Nombre Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MPI
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAPRVFPLSC AVQQYAWGKM GSNSEVARLL ASSDPLAQIA EDKPYAELWM GTHPRGDAKI LDNRISQKTL SQWIAENQDS LGSKVKDTFN GNLPFLFKVL SVETPLSIQA HPNKELAEKL HLQAPQHYPD ANHKPEMAIA LTPFQGLCGF RPVEEIVTFL KKVPEFQFLI GDEAATHLKQ TMSHDSMS-Q AVASSLQSCF SHLMKSEKKV VVEQLNLLVK RISQQAAAGN NMEDIFGELL LQLHQQYPGD IGCFAIYFLN LLTLKPGEAM FLEANVPHAY LKGDCVECMA CSDNTVRAGL TPKFIDVPTL CEMLSYTPSS SKDRLFLPTR SQEDPYLSIY DPPVPDFTIM KTEVPGSVTE YKVLALDSAS ILLMVQGTVI ASTPTTQTPI PLQRGGVLFI GANESVSLKL TEPKDLLIFR ACCLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.