Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein
Código de producto. 16022650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022650 100 μg 100 microgramos
16032650 10 μg 10 microgramos
16072650 50 μg 50 microgramos
16052650 200 μg 200 microgramos
16062650 500 μg 500 microgramos
16042650 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022650
Marca: enQuireBio™ QP6347ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannan-binding lectin serine protease 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001027019.1
ID de gen (Entrez) 5648
Nombre Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MASP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia HTVELNNMFG QIQSPGYPDS YPSDSEVTWN ITVPDGFRIK LYFMHFNLES SYLCEYDYVK VETEDQVLAT FCGRETTDTE QTPGQEVVLS PGSFMSITFR SDFSNEERFT GFDAHYMAVD VDECKEREDE ELSCDHYCHN YIGGYYCSCR FGYILHTDNR TCRVECSDNL FTQRTGVITS PDFPNPYPKS SECLYTIELE EGFMVNLQFE DIFDIEDHPE VPCPYDYIKI KVGPKVLGPF CGEKAPEPIS TQSHSVLILF HSDNSGENRG WRLSYRAAGN ECPELQPPVH GKIEPSQAKY FFKDQVLVSC DTGYKVLKDN VEMDTFQIEC LKDGTWSNKI PTCKIVDCRA PGELEHGLIT FSTRNNLTTY KSEIKYSCQE PYYKMLNNNT GIYTCSAQGV WMNKVLGRSL PTCLPVCGLP KFSRKLMARI FNGRPAQKGT TPWIAMLSHL NGQPFCGGSL LGSSWIVTAA HCLHQSLDPE DPTLRDSDLL SPSDFKIILG KHWRLRSDEN EQHLGVKHTT LHPQYDPNTF ENDVALVELL ESPVLNAFVM PICLPEGPQQ EGAMVIVSGW GKQFLQRFPE TLMEIEIPIV DHSTCQKAYA PLKKKVTRDM ICAGEKEGGK DACAGDSGGP MVTLNRERGQ WYLVGTVSWG DDCGKKDRYG VYSYIHHNKD WIQRVTGVRN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.