Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Malate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Código de producto. 16062670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16062670 100 μg 100 microgramos
16072670 10 μg 10 microgramos
16012680 50 μg 50 microgramos
16092670 200 μg 200 microgramos
16002680 500 μg 500 microgramos
16082670 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16062670
Marca: enQuireBio™ QP6352ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Malate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001269332.1
ID de gen (Entrez) 4191
Nombre Malate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MDH2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AKVAVLGASG GIGQPLSLLL KNSPLVSRLT LYDIAHTPGV AADLSHIETK AAVKGYLGPE QLPDCLKGCD VVVIPAGVPR KPGMTRDDLF NTNATIVATL TAACAQHCPE AMICVIANPV NSTIPITAEV FKKHGVYNPN KIFGVTTLDI VRANTFVAEL KGLDPARVNV PVIGGHAGKT IIPLISQCTP KVDFPQDQLT ALTGRIQEAG TEVVKAKAGA GSATLSMAYA GARFVFSLVD AMNGKEGVVE CSFVKSQETE CTYFSTPLLL GKKGIEKNLG IGKVSSFEEK MISDAIPELK ASIKKGEDFV KTLK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.