Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Major Vault Protein
Código de producto. 16003030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003030 100 μg 100 microgramos
16013030 10 μg 10 microgramos
16053030 50 μg 50 microgramos
16033030 200 μg 200 microgramos
16043030 500 μg 500 microgramos
16023030 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003030
Marca: enQuireBio™ QP6397ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Major Vault Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001280133.1
ID de gen (Entrez) 9961
Nombre Major Vault Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MVP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ATEEFIIRIP PYHYIHVLDQ NSNVSRVEVG PKTYIRQDNE RVLFAPMRMV TVPPRHYCTV ANPVSRDAQG LVLFDVTGQV RLRHADLEIR LAQDPFPLYP GEVLEKDITP LQVVLPNTAL HLKALLDFED KDGDKVVAGD EWLFEGPGTY IPRKEVEVVE IIQATIIRQN QALRLRARKE CWDRDGKERV TGEEWLVTTV GAYLPAVFEE VLDLVDAVIL TEKTALHLRA RRNFRDFRGV SRRTGEEWLV TVQDTEAHVP DVHEEVLGVV PITTLGPHNY CVILDPVGPD GKNQLGQKRV VKGEKSFFLQ PGEQLEQGIQ DVYVLSEQQG LLLRALQPLE EGEDEEKVSH QAGDHWLIRG PLEYVPSAKV EVVEERQAIP LDENEGIYVQ DVKTGKVRAV IGSTYMLTQD EVLWEKELPP GVEELLNKGQ DPLADRGEKD TAKSLQPLAP RNKTRVVSYR VPHNAAVQVY DYREKRARVV FGPELVSLGP EEQFTVLSLS AGRPKRPHAR RALCLLLGPD FFTDVITIET ADHARLQLQL AYNWHFEVND RKDPQETAKL FSVPDFVGDA CKAIASRVRG AVASVTFDDF HKNSARIIRT AVFGFETSEA KGPDGMALPR PRDQAVFPQN GLVVSSVDVQ SVEPVDQRTR DALQRSVQLA IEITTNSQEA AAKHEAQRLE QEARGRLERQ KILDQSEAEK ARKELLELEA LSMAVESTGT AKAEAESRAE AARIEGEGSV LQAKLKAQAL AIETEAELQR VQKVRELELV YARAQLELEV SKAQQLAEVE VKKFKQMTEA IGPSTIRDLA VAGPEMQVKL LQSLGLKSTL ITDGSTPINL FNTAFGLLGM GPEGQPLGRR VASGPSPGEG ISPQSAQAPQ APGDNHVVPV LR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.