Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Código de producto. 16092530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16092530 500 μg 500 microgramos
16062530 10 μg 10 microgramos
16002540 50 μg 50 microgramos
16052530 100 μg 100 microgramos
16082530 200 μg 200 microgramos
16072530 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16092530
Marca: enQuireBio™ QP6332ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAG / GMA / Siglec-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001186145.1
ID de gen (Entrez) 4099
Nombre MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAG
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GHWGAWMPSS ISAFEGTCVS IPCRFDFPDE LRPAVVHGVW YFNSPYPKNY PPVVFKSRTQ VVHESFQGRS RLLGDLGLRN CTLLLSNVSP ELGGKYYFRG DLGGYNQYTF SEHSVLDIVN TPNIVVPPEV VAGTEVEVSC MVPDNCPELR PELSWLGHEG LGEPAVLGRL REDEGTWVQV SLLHFVPTRE ANGHRLGCQA SFPNTTLQFE GYASMDVKYP PVIVEMNSSV EAIEGSHVSL LCGADSNPPP LLTWMRDGTV LREAVAESLL LELEEVTPAE DGVYACLAEN AYGQDNRTVG LSVMYAPWKP TVNGTMVAVE GETVSILCST QSNPDPILTI FKEKQILSTV IYESELQLEL PAVSPEDDGE YWCVAENQYG QRATAFNLSV EFAPVLLLES HCAAARDTVQ CLCVVKSNPE PSVAFELPSR NVTVNESERE FVYSERSGLV LTSILTLRGQ AQAPPRVICT ARNLYGAKSL ELPFQGAHRL MWAKIGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.