Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAD2L1 / MAD2 Protein
Código de producto. 16049450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16049450 100 μg 100 microgramos
16059450 10 μg 10 microgramos
16099450 50 μg 50 microgramos
16079450 200 μg 200 microgramos
16089450 500 μg 500 microgramos
16069450 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16049450
Marca: enQuireBio™ QP7568ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAD2L1 / MAD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002349.1
ID de gen (Entrez) 4085
Nombre MAD2L1 / MAD2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAD2L1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ALQLSREQGI TLRGSAEIVA EFFSFGINSI LYQRGIYPSE TFTRVQKYGL TLLVTTDLEL IKYLNNVVEQ LKDWLYKCSV QKLVVVISNI ESGEVLERWQ FDIECDKTAK DDSAPREKSQ KAIQDEIRSV IRQITATVTF LPLLEVSCSF DLLIYTDKDL VVPEKWEESG PQFITNSEEV RLRSFTTTIH KVNSMVAYKI PVND
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.