Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Macrophage mannose receptor 1 Protein
Código de producto. 16002880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002880 100 μg 100 microgramos
16012880 10 μg 10 microgramos
16052880 50 μg 50 microgramos
16032880 200 μg 200 microgramos
16042880 500 μg 500 microgramos
16022880 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002880
Marca: enQuireBio™ QP6378ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Macrophage mannose receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002429.1
ID de gen (Entrez) 4360
Nombre Macrophage mannose receptor 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MRC1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RTSLCFKLYA KGKHEKKTWF ESRDFCRALG GDLASINNKE EQQTIWRLIT ASGSYHKLFW LGLTYGSPSE GFTWSDGSPV SYENWAYGEP NNYQNVEYCG ELKGDPTMSW NDINCEHLNN WICQIQKGQT PKPEPTPAPQ DNPPVTEDGW VIYKDYQYYF SKEKETMDNA RAFCKRNFGD LVSIQSESEK KFLWKYVNRN DAQSAYFIGL LISLDKKFAW MDGSKVDYVS WATGEPNFAN EDENCVTMYS NSGFWNDINC GYPNAFICQR HNSSINATTV MPTMPSVPSG CKEGWNFYSN KCFKIFGFME EERKNWQEAR KACIGFGGNL VSIQNEKEQA FLTYHMKDST FSAWTGLNDV NSEHTFLWTD GRGVHYTNWG KGYPGGRRSS LSYEDADCVV IIGGASNEAG KWMDDTCDSK RGYICQTRSD PSLTNPPATI QTDGFVKYGK SSYSLMRQKF QWHEAETYCK LHNSLIASIL DPYSNAFAWL QMETSNERVW IALNSNLTDN QYTWTDKWRV RYTNWAADEP KLKSACVYLD LDGYWKTAHC NESFYFLCK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.