Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein
Código de producto. 18634759
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 18634759
Marca: R&D Systems™ 216MC500
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using M-NFS-60 mouse myelogenous leukemia lymphoblast cells. Nakoinz, I. et al. (1990) J. Immunol. 145:860. The ED50 for this effect is 0.5-1.5 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_757350
Caracterización Bioactivity
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 1435
Peso molecular 18.5 kDa (monomer)
Nombre M-CSF
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived human M-CSF protein Glu33-Ser190,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim,mgC31930
Símbolo de gen CSF1
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada M-CSF
Especie Human
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 50 to 500 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE with silver staining.