Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein
Código de producto. p-7152005
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. 15905739
Marca: enQuireBio™ QP5223500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000748.3
ID de gen (Entrez) 1435
Nombre M-CSF / CSF-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CSF1
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS
Tampón 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 8.0
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.