Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYN Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | LYN Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCIKSK GKDSLSDDGV DLKTQPVRNT ERTIYVRDPT SNKQQRPVPE SQLLPGQRFQ TKDPEEQGDI VVALYPYDGI HPDDLSFKKG EKMKVLEEHG EWWKAKSLLT KKEGFIPSNY VAKLNTLETE EWFFKDITRK DAERQLLAPG NSAGAFLIRE SETLKGSFSL SVRDFDPVHG DVIKHYKIRS LDNGGYYISP RITFPCISDM IKHYQKQADG LCRRLEKACI SPKPQKPWDK DAWEIPRESI KLVKRLGAGQ FGEVWMGYYN NSTKVAVKTL KPGTMSVQAF LEEANLMKTL QHDKLVRLYA VVTREEPIYI ITEYMAKGSL LDFLKSDEGG KVLLPKLIDF SAQIAEGMAY IERKNYIHRD LRAANVLVSE SLMCKIADFG LARVIEDNEY TAREGAKFPI KWTAPEAINF GCFTIKSDVW SFGILLYEIV TYGKIPYPGR TNADVMTALS QGYRMPRVEN CPDELYDIMK MCWKEKAEER PTFDYLQSVL DDFYTATEGQ YQQQP |
| Tampón | The LYN solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) ,0.4M urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |