Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ly6 / PLAUR domain-containing protein 1
Código de producto. 16090751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16090751 10 μg 10 microgramos
16030761 50 μg 50 microgramos
16080751 100 μg 100 microgramos
16010761 200 μg 200 microgramos
16020761 500 μg 500 microgramos
16000761 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16090751 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7780ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ly6/PLAUR domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001182614.1
ID de gen (Entrez) 130574
Nombre Ly6 / PLAUR domain-containing protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LYPD6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AQSRDFTVKD IIYLHPSTTP YPGGFKCFTC EKAADNYECN RWAPDIYCPR ETRYCYTQHT MEVTGNSISV TKRCVPLEEC LSTGCRDSEH EGHKVCTSCC EGNICNLPLP RNETDATFAT TSPINQTNGH PRCMSVIVSC LWLWLGLML
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.