Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LR3 IGF1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | LR3 IGF1 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by the stimulation of protein synthesis in L6 myoblasts is less than 10ng/ml, corresponding to a specific activity of 100,000units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MFPAMPLSSLFVNGPRTLCGAELVDALQFVCGDRGFYFNKPTGYGSSSRRAPQTGIV DECCFRSCDLRRLEMYCAPLKPAKSA |
| Mostrar más |