Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lipoyl synthase, mitochondrial Protein
Código de producto. p-7153040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022360 10 μg 10 microgramos
16062360 50 μg 50 microgramos
16012360 100 μg 100 microgramos
16042360 200 μg 200 microgramos
16052360 500 μg 500 microgramos
16032360 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022360
Marca: enQuireBio™ QP6307ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lipoyl synthase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265519.1
ID de gen (Entrez) 11019
Nombre Lipoyl synthase, mitochondrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LIAS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia LSSLPDKKKE LLQNGPDLQD FVSGDLADRS TWDEYKGNLK RQKGERLRLP PWLKTEIPMG KNYNKLKNTL RNLNLHTVCE EARCPNIGEC WGGGEYATAT ATIMLMGDTC TRGCRFCSVK TARNPPPLDA SEPYNTAKAI AEWGLDYVVL TSVDRDDMPD GGAEHIAKTV SYLKERNPKI LVECLTPDFR GDLKAIEKVA LSGLDVYAHN VETVPELQSK VRDPRANFDQ SLRVLKHAKK VQPDVISKTS IMLGLGENDE QVYATMKALR EADVDCLTLG QYMQPTRRHL KVEEYITPEK FKYWEKVGNE LGFHYTASGP LVRSSYKAGE FFLKNLVAKR KTKDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.