Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN28 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | LIN28 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | GPSVSNQQFA GGCAKAAEEA PEEAPEDAAR AADEPQLLHG AGICKWFNVR MGFGFLSMTA RAGVALDPPV DVFVHQSKLH MEGFRSLKEG EAVEFTFKKS AKGLESIRVT GPGGVFCIGS ERRPKGKSMQ KRRSKGDRCY NCGGLDHHAK ECKLPPQPKK CHFCQSISHM VASCPLKAQQ GPSAQGKPTY FREEEEEIHS PTLLPEAQNG GYGRKKRRQR RR |
| Tampón | The LIN28 protein solution was formulated in PBS with 50mM arginine |
| Mostrar más |