missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human LIF, Biotinylated Protein

Código de producto. 18795688
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18795688 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18737417 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18795688

Marca: R&D Systems™ BT7734025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human LIF, Biotinylated Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human LIF, Biotinylated Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Información de órdenes

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P15018
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 3976
Peso molecular 20 kDa
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human LIF protein Pro24-Phe202
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Forma estructural Biotinylated protein via amines
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Alias de gen CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDA, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Actividad biológica 0.02 to 0.12ng/mL
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Biotin
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.