Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Legumain / LGMN Protein
Código de producto. 16082290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082290 100 μg 100 microgramos
16092290 10 μg 10 microgramos
16032300 50 μg 50 microgramos
16012300 200 μg 200 microgramos
16022300 500 μg 500 microgramos
16002300 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082290
Marca: enQuireBio™ QP6301ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001008530.1
ID de gen (Entrez) 5641
Nombre Legumain / LGMN Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lgmn
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VPIDDPEDGG KHWVVIVAGS NGWYNYRHQA DACHAYQIIH RNGIPDEQIV VMMYDDIAYS EDNPTPGIVI NRPNGTDVYQ GVPKDYTGED VTPQNFLAVL RGDAEAVKGI GSGKVLKSGP QDHVFIYFTD HGSTGILVFP NEDLHVKDLN ETIHYMYKHK MYRKMVFYIE ACESGSMMNH LPDNINVYAT TAANPRESSY ACYYDEKRST YLGDWYSVNW MEDSDVEDLT KETLHKQYHL VKSHTNTSHV MQYGNKTIST MKVMQFQGMK RKASSPVPLP PVTHLDLTPS PDVPLTIMKR KLMNTN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.