Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LBP Protein
Código de producto. 15965028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
15965028 2 μg 2 microgramos
15975028 5 μg 5 microgramos
15955028 10 μg 10 microgramos
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 15965028
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP107412ug
A cDNA sequence encoding the LBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
ID de gen (Entrez) 3929
Nombre LBP Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen LBP
Actividad biológica Up to 0.2 microg/ ml LBP mediates binding of FITC-LPS (0.5microg/ml) to CD14+CHO transfectants (FACS).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGALARALPS ILLALLLTST PEALGANPGL VARITDKGLQ YAAQEGLLAL QSELLRITLP DFTGDLRIPH VGRGRYEFHS LNIHSCELLH SALRPVPGQG LSLSISDSSI RVQGRWKVRK SFFKLQGSFD VSVKGISISV NLLLGSESSG RPTVTASSCS SDIADVEVDM SGDLGWLLNL FHNQIESKFQ KVLESRICEM IQKSVSSDLQ PYLQTLPVTT EIDSFADIDY SLVEAPRATA QMLEVMFKGE IFHRNHRSPV TLLAAVMSLP EEHNKMVYFA ISDYVFNTAS LVYHEEGYLN FSITDDMIPP DSNIRLTTKS FRPFVPRLAR LYPNMNLELQ GSVPSAPLLN FSPGNLSVDP YMEIDAFVLL PSSSKEPVFR LSVATNVSAT LTFNTSKITG FLKPGKVKVE LKESKVGLFN AELLEALLNY YILNTFYPKF NDKLAEGFPL PLLKRVQLYD LGLQIHKDFL FLGANVQYMR V
Tampón Recombinant Human LBP was lyophilized from a protein solution (0.3 mg/ml) containing phosphate-buffered saline, pH 7.2.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.