Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein
Código de producto. 18338947
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y glicerol con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y glicerol.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18338947
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 299LT025/CF
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulación Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y glicerol.
ID de gen (Entrez) 7040
Peso molecular Observed Molecular Wt: 40-43kDa & 12kDa, reducing conditions 80-90kDa, non-reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 41.3kDa (monomer)
Nombre Latent TGF-beta 1
Cantidad 25 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 1 protein Leu30-Ser390
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after opening.
Terminación Leu30 & Ala279
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.