Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAIR2 Protein
Código de producto. 15920719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15920719 5 μg 5 microgramos
15910719 20 μg 20 microgramos
15900719 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15920719
Marca: enQuireBio™ QP125275ug
A cDNA sequence encoding the LAIR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre LAIR2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQEGAL PRPSISAEPG TVISPGSHVT FMCRGPVGVQ TFRLEREDRA KYKDSYNVFR LGPSESEARF HIDSVSEGNA GLYRCLYYKP PGWSEHSDFL ELLVKGTVPG TEASGFDAP
Tampón LAIR2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.