Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAGE3 Protein
Código de producto. 15910709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15910709 100 μg 100 microgramos
15930709 2 μg 2 microgramos
15920709 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15910709
Marca: enQuireBio™ QP12524100ug
A cDNA sequence encoding the LAGE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 8270
Nombre LAGE3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen LAGE3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRDADAD AGGGADGGDG RGGHSCRGGV DTAAAPAGGA PPAHAPGPGR DAASAARGSR MRPHIFTLSV PFPTPLEAEI AHGSLAPDAE PHQRVVGKDL TVSGRILVVR WKAEDCRLLR ISVINFLDQL SLVVRTMQRF GPPVSR
Tampón The LAGE3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.