Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L2HGDH, mitochondrial Protein
Código de producto. 16002481
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16002481
Marca: enQuireBio™ QP8068ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L2HGDH, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_079160.1
ID de gen (Entrez) 79944
Nombre L2HGDH, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen L2HGDH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VIVGGGIVGL ASARALILRH PSLSIGVLEK EKDLAVHQTG HNSGVIHSGI YYKPESLKAK LCVQGAALLY EYCQQKGISY KQCGKLIVAV EQEEIPRLQA LYEKGLQNGV PGLRLIQQED IKKKEPYCRG LMAIDCPHTG IVDYRQVALS FAQDFQEAGG SVLTNFEVKG IEMAKESPSR SIDGMQYPIV IKNTKGEEIR CQYVVTCAGL YSDRISELSG CTPDPRIVPF RGDYLLLKPE KCYLVKGNIY PVPDSRFPFL GVHFTPRMDG SIWLGPNAVL AFKREGYRPF DFSATDVMDI IINSGLIKLA SQNFSYGVTE MYKACFLGAT VKYLQKFIPE ITISDILRGP AGVRAQALDR DGNLVEDFVF DAGVGDIGNR ILHVRNAPSP AATSSIAISG MIADEVQQRF EL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.