missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human L Selectin Protein

Código de producto. 15900699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15900699 10 μg 10 microgramos
15920699 2 μg 2 microgramos
15910699 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15900699

Marca: enQuireBio™ QP1252110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the L Selectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre L Selectin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIFPWKCQST QRDLWNIFKL WGWTMLCCDF LAHHGTDCWT YHYSEKPMNW QRARRFCRDN YTDLVAIQNK AEIEYLEKTL PFSRSYYWIG IRKIGGIWTW VGTNKSLTEE AENWGDGEPN NKKNKEDCVE IYIKRNKDAG KWNDDACHKL KAALCYTASC QPWSCSGHGE CVEIINNYTC NCDVGYYGPQ CQFVIQCEPL EAPELGTMDC THPLGNFSFS SQCAFSCSEG TNLTGIEETT CGPFGNWSSP EPTCQVIQCE PLSAPDLGIM NCSHPLASFS FTSACTFICS EGTELIGKKK TICESSGIWS NPSPICQKLD KSFSMIKEGD YNPLFIPVAV MVTAFSGLAF IIWLARRLKK GKKSKRSMND PY
Tampón L-Sel is supplied in 1x PBS and 50% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.