Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein
Código de producto. 16002230
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 16002230
Marca: enQuireBio™ QP6291ba20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L-lactate dehydrogenase C chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002292.1
ID de gen (Entrez) 3948
Nombre L-lactate dehydrogenase C chain Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LDHC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia STVKEQLIEK LIEDDENSQC KITIVGTGAV GMACAISILL KDLADELALV DVALDKLKGE MMDLQHGSLF FSTSKITSGK DYSVSANSRI VIVTAGARQQ EGETRLALVQ RNVAIMKSII PAIVHYSPDC KILVVSNPVD ILTYIVWKIS GLPVTRVIGS GCNLDSARFR YLIGEKLGVH PTSCHGWIIG EHGDSSVPLW SGVNVAGVAL KTLDPKLGTD SDKEHWKNIH KQVIQSAYEI IKLKGYTSWA IGLSVMDLVG SILKNLRRVH PVSTMVKGLY GIKEELFLSI PCVLGRNGVS DVVKINLNSE EEALFKKSAE TLWNIQKDLI F
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.