Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Código de producto. 16056601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16056601 50 μg 50 microgramos
16016601 10 μg 10 microgramos
16006601 100 μg 100 microgramos
16036601 200 μg 200 microgramos
16046601 500 μg 500 microgramos
16026601 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16056601
Marca: enQuireBio™ QP8809ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KNG1 / BDK / kininogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000884.1
ID de gen (Entrez) 3827
Nombre KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KNG1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SSRIGEIKEE TTVSPPHTSM APAQDEERDS GKEQGHTRRH DWGHEKQRKH NLGHGHKHER DQGHGHQRGH GLGHGHEQQH GLGHGHKFKL DDDLEHQGGH VLDHGHKHKH GHGHGKHKNK GKKNGKHNGW KTEHLASSSE DSTTPSAQTQ EKTEGPTPIP SLAKPGVTVT FSDFQDSDLI ATMMPPISPA PIQSDDDWIP DIQIDPNGLS FNPISDFPDT TSPKCPGRPW KSVSEINPTT QMKESYYFDL TDGLS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.