Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000884.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3827 |
| Nombre | KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | KNG1 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |