Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRG1 Protein
Código de producto. 16031721
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16031721
Marca: enQuireBio™ QP7938ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001316028.1
ID de gen (Entrez) 10219
Nombre KLRG1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KLRG1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LCQGSNYSTC ASCPSCPDRW MKYGNHCYYF SVEEKDWNSS LEFCLARDSH LLVITDNQEM SLLQVFLSEA FCWIGLRNNS GWRWEDGSPL NFSRISSNSF VQTCGAINKN GLQASSCEVP LHWVCKKCPF ADQALF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.