Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK1 / Kallikrein 1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002248.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3816 |
| Nombre | KLK1 / Kallikrein 1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | KLK1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |