Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | KLF4 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS DALLPSFSTF ASGPAGREKT LRQAGAPNNR WREELSHMKR LPPVLPGRPY DLAAATVATD LESGGAGAAC GGSNLAPLPR RETEEFNDLL DLDFILSNSL THPPESVAAT VSSSASASSS SSPSSSGPAS APSTCSFTYP IRAGNDPGVA PGGTGGGLLY GRESAPPPTA PFNLADINDV SPSGGFVAEL LRPELDPVYI PPQQPQPPGG GLMGKFVLKA SLSAPGSEYG SPSVISVSKG SPDGSHPVVV APYNGGPPRT CPKIKQEAVS SCTHLGAGPP LSNGHRPAAH DFPLGRQLPS RTTPTLGLEE VLSSRDCHPA LPLPPGFHPH PGPNYPSFLP DQMQPQVPPL HYQELMPPGS CMPEEPKPKR GRRSWPRKRT AT |
| Tampón | KLF4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |