missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kita-kyushu lung cancer antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001017978.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 203413 |
Nombre | Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16000161
|
enQuireBio™
QP7682-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16090151
|
enQuireBio™
QP7682-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010161
|
enQuireBio™
QP7682-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001017978.1 | |
Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
203413 | |
Research Use Only | |
CT83 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MNFYLLLASS ILCALIVFWK YRRFQRNTGE MSSNSTALAL VRPSSSGLIN SNTDNNLAVY DLSRDILNNF PHSIARQKRI LVNLSMVENK LVELEHTLLS KGFRGASPHR KST | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |