Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001017978.1 |
| ID de gen (Entrez) | 203413 |
| Nombre | Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CT83 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |