Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIN Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | KIN Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKSDFL TPKAIANRIK SKGLQKLRWY CQMCQKQCRDENGFKCHCMS ESHQRQLLLA SENPQQFMDY FSEEFRNDFL ELLRRRFGTK RVHNNIVYNE YISHREHIHM NATQWETLTD FTKWLGREGL CKVDETPKGW YIQYIDRDPE TIRRQLELEKKKKQDLDDEE KTAKFIEEQV RRGLEGKEQE VPTFTELSRE NDEEKVTFNL SKGACSSSGATSSKSSTLGP SALKTIGSSA SVKRKESSQS STQSKEKKKK KSALDEIMEI EEEKKRTARTDYWLQPEIIV KIITKKLGEK YHKKKAIVKE VIDKYTAVVK MIDSGDKLKL DQTHLETVIPAPGKRILVLN GGYRGNEGTL ESINEKTFSA TIVIETGPLK GRRVEGIQYE DISKLA |
| Tampón | The KIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |