Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIAA0101 / p15 / PAF Protein
Código de producto. p-7152980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082000 10 μg 10 microgramos
16022010 50 μg 50 microgramos
16072000 100 μg 100 microgramos
16002010 200 μg 200 microgramos
16012010 500 μg 500 microgramos
16092000 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082000
Marca: enQuireBio™ QP6261ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KIAA0101 / p15 / PAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001025160.1
ID de gen (Entrez) 9768
Nombre KIAA0101 / p15 / PAF Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KIAA0101
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MVRTKADSVP GTYRKVVAAR APRKVLGSST SATNSTSVSS RKAENKYAGG NPVCVRPTPK WQKGIGEFFR LSPKDSEKEN QIPEEAGSSG LGKAKRKACP LQPDHTNDEK E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.