Learn More
R&DSystems™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein, CF
Descrizione
Measured in a cell proliferation assay using Ba/F3 mouse pro B cells transfected with human FGF RIIb. The ED50 for this effect is 4.00-40.0 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | P21781.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4 and EDTA with Trehalose. |
| ID de gen (Entrez) | 2252 |
| Peso molecular | M.W.-observed: 15-18 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 16 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human KGF/FGF-7 protein Ser55-Thr194 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?