Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein, Animal-Free
Código de producto. p-200112649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
50 microgramos
30306099 50 μg 50 microgramos
30306102 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 30306099
Marca: R&D Systems™ BTKGFAFL050
Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using Ba/F3 mouse pro B cells transfected with human FGF RIIb. The ED50 for this effect is 6.00-60.0 ng/mL. The specific activity of Animal-FreeÖ Recombinant Human KGF/FGF-7 is >8.16 x 105 units/mg, which is calibrated against the human KGF/FGF-7 WHO Standard (NIBSC code: 03/150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P21781.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4 and EDTA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 2252
Peso molecular MolecularWeight-observed: 20 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194, with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor)
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in water.
Expresión KGF/FGF-7
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.