Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein
Beschreibung
Measured in a serum-free cell proliferation assay using MCF-7 human breast cancer cells. Karey, K.P. et al. (1988) Cancer Research 48:4083. The ED50 for this effect is 25.0-250 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P21781.1 |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4 and EDTA with Trehalose. |
| ID de gen (Entrez) | 2252 |
| Peso molecular | MolecularWeight-observed: 22-28 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7 HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?