Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JAZF1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | JAZF1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTGIAAA SFFSNTCRFG GCGLHFPTLA DLIEHIEDNH IDTDPRVLEK QELQQPTYVA LSYINRFMTD AARREQESLK KKIQPKLSLT LSSSVSRGNV STPPRHSSGS LTPPVTPPIT PSSSFRSSTP TGSEYDEEEV DYEESDSDES WTTESAISSE AILSSMCMNG GEEKPFACPV PGCKKRYKNV NGIKYHAKNG HRTQIRVRKP FKCRCGKSYK TAQGLRHHTI NFHPPVSAEI IRKMQQ |
| Tampón | JAZF1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Mostrar más |