Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JAM-2 / JAM-B Protein
Código de producto. 16071900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16071900 1 mg 1 miligramo
16061900 10 μg 10 microgramos
16001910 50 μg 50 microgramos
16051900 100 μg 100 microgramos
16081900 200 μg 200 microgramos
16091900 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16071900 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6247ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) JAM-2 / JAM-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001257336.1
ID de gen (Entrez) 58494
Nombre JAM-2 / JAM-B Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen JAM2
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia FSAPKDQQVV TAVEYQEAIL ACKTPKKTVS SRLEWKKLGR SVSFVYYQQT LQGDFKNRAE MIDFNIRIKN VTRSDAGKYR CEVSAPSEQG QNLEEDTVTL EVLVAPAVPS CEVPSSALSG TVVELRCQDK EGNPAPEYTW FKDGIRLLEN PRLGSQSTNS SYTMNTKTGT LQFNTVSKLD TGEYSCEARN SVGYRRCPGK RMQVDDLNIS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.