Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Islet cell autoantigen 1 Protein
Código de producto. 16061430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16061430 50 μg 50 microgramos
16021430 10 μg 10 microgramos
16011430 100 μg 100 microgramos
16041430 200 μg 200 microgramos
16051430 500 μg 500 microgramos
16031430 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16061430
Marca: enQuireBio™ QP6188ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Islet cell autoantigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129492.1
ID de gen (Entrez) 3382
Nombre Islet cell autoantigen 1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ICA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGHKCSYPW DLQDRYAQDK SVVNKMQQKY WETKQAFIKA TGKKEDEHVV ASDADLDAKL ELFHSIQRTC LDLSKAIVLY QKRICFLSQE ENELGKFLRS QGFQDKTRAG KMMQATGKAL CFSSQQRLAL RNPLCRFHQE VETFRHRAIS DTWLTVNRME QCRTEYRGAL LWMKDVSQEL DPDLYKQMEK FRKVQTQVRL AKKNFDKLKM DVCQKVDLLG ASRCNLLSHM LATYQTTLLH FWEKTSHTMA AIHESFKGYQ PYEFTTLK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.