Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 5 Protein
Código de producto. 15910489
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15910489
Marca: enQuireBio™ QP124592ug
A cDNA sequence encoding the IRF 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3663
Nombre IRF 5 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IRF5
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSPPTL QPPTLQPPVV LGPPAPDPSP LAPPPGNPAG FRELLSEVLE PGPLPASLPP AGEQLLPDLL I
Tampón IRF5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.