Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-32 / IL-32 Protein
Código de producto. 15915689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15915689 2 μg 2 microgramos
15995679 10 μg 10 microgramos
15985679 100 μg 100 microgramos
15925689 500 μg 500 microgramos
15905689 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15915689 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP52092ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001012651.1
Nombre Interleukin-32 / IL-32 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL32
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K
Tampón 50 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.