Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-26 Protein
Código de producto. 16068961
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16068961
Marca: enQuireBio™ QP9904ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin-26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060872.1
ID de gen (Entrez) 55801
Nombre Interleukin-26 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL26
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia KHKQSSFTKS CYPRGTLSQA VDALYIKAAW LKATIPEDRI KNIRLLKKKT KKQFMKNCQF QEQLLSFFME DVFGQLQLQG CKKIRFVEDF HSLRQKLSHC ISCASSAREM KSITRMKRIF YRIGNKGIYK AISELDILLS WIKKLLESSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.