missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-26 Protein

Código de producto. 16008971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16008971 500 μg 500 microgramos
16078961 10 μg 10 microgramos
16018971 50 μg 50 microgramos
16068961 100 μg 100 microgramos
16098961 200 μg 200 microgramos
16088961 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16008971

Marca: enQuireBio™ QP9904ye500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin-26, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Número de acceso NP_060872.1
ID de gen (Entrez) 55801
Nombre Interleukin-26 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL26
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia KHKQSSFTKS CYPRGTLSQA VDALYIKAAW LKATIPEDRI KNIRLLKKKT KKQFMKNCQF QEQLLSFFME DVFGQLQLQG CKKIRFVEDF HSLRQKLSHC ISCASSAREM KSITRMKRIF YRIGNKGIYK AISELDILLS WIKKLLESSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.