Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2a Protein
Código de producto. 15975989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15975989 500 μg 500 microgramos
15965989 20 μg 20 microgramos
15945989 100 μg 100 microgramos
15955989 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15975989 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5364500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000596.2
ID de gen (Entrez) 3440
Nombre Interferon alpha 2a Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Actividad biológica Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^8 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRKISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.