Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2a Protein
Código de producto. 15965989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
500 microgramos
15965989 20 μg 20 microgramos
15945989 100 μg 100 microgramos
15975989 500 μg 500 microgramos
15955989 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 15965989
Marca: enQuireBio™ QP536420ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000596.2
ID de gen (Entrez) 3440
Nombre Interferon alpha 2a Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Actividad biológica Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^8 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRKISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.