Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Insulin Protein
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 3630 |
| Nombre | Insulin Protein |
| Cantidad | 2 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | INS |
| Actividad biológica | 27.5 units/mg. Insulin has been evaluated in cell culture (Human Foreskin Fibroblasts). The effective concentration range for use in defined media is 1-5ug/ml. However, the optimum concentration range for a particular application must be determined by the investigator. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | S. cerevisiae |
| Mostrar más |