missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ILKAP Protein

Código de producto. 16011780
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16011780

Marca: enQuireBio™ QP6230ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILKAP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_110395.1
ID de gen (Entrez) 80895
Nombre ILKAP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ILKAP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDLFGDLPEP ERSPRPAAGK EAQKGPLLFD DLPPASSTDS GSGGPLLFDD LPPASSGDSG SLATSISQMV KTEGKGAKRK TSEEEKNGSE ELVEKKVCKA SSVIFGLKGY VAERKGEREE MQDAHVILND ITEECRPPSS LITRVSYFAV FDGHGGIRAS KFAAQNLHQN LIRKFPKGDV ISVEKTVKRC LLDTFKHTDE EFLKQASSQK PAWKDGSTAT CVLAVDNILY IANLGDSRAI LCRYNEESQK HAALSLSKEH NPTQYEERMR IQKAGGNVRD GRVLGVLEVS RSIGDGQYKR CGVTSVPDIR RCQLTPNDRF ILLACDGLFK VFTPEEAVNF ILSCLEDEKI QTREGKSAAD ARYEAACNRL ANKAVQRGSA DNVTVMVVRI GH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado