Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000871.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3574 |
| Nombre | IL7 / Interleukin 7 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL7 |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the Mouse 2E8 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |