Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL6 / Interleukin-6 Protein
Código de producto. p-7152012
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15995749
Marca: enQuireBio™ QP52355ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000591.1
ID de gen (Entrez) 3569
Nombre IL6 / Interleukin-6 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL6
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the 7TD1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPVPPGEDSK DVAAPHRQPL TSSERIDKQI RYILDGISAL RKETCNKSNM CESSKEALAE NNLNLPKMAE KDGCFQSGFN EETCLVKIIT GLLEFEVYLE YLQNRFESSE EQARAVQMST KVLIQFLQKK AKNLDAITTP DPTTNASLLT KLQAQNQWLQ DMTTHLILRS FKEFLQSSLR ALRQM
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.